Learn More
Éther phényl 2-chloroéthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyl 2-Chloroethyl Ether |
| CAS | 622-86-6 |
| Formule moléculaire | C8 H9 Cl O |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9ClO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | ClCCOc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-chloroéthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.61 |
| Poids de la formule | 156.0342 |