Learn More
Carbamate de phényl[2-phénylthio)phényl], TRC
Code produit 30427052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427052 500 mg
30425713 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30427052 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP335965500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111974-73-3
Formule moléculaire C19 H15 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 321.39
Synonyme Carbamic acid, N-[2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester, Carbamic acid, [2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester (9CI), Phenyl [2-(phenylthio)phenyl]carbamate, Phenyl N-[(2-Phenylsulfanyl)phenyl]carbamate, N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester
Nom IUPAC Phényl N-(2-phénylsulfanylphényl)carbamate
SMILES O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
Poids de la formule 321.0823