Learn More
4-méthoxybenzoate de phényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyl 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 4181-97-9 |
| Formule moléculaire | C14 H12 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-Methoxybenzoic Acid Phenyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12O3/c1-16-12-9-7-11(8-10-12)14(15)17-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-méthoxybenzoate de phényle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.24 |
| Poids de la formule | 228.0786 |