Learn More
Chlorhydrate de phényl(4-pipéridyl)méthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10462464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10462464 25 g Flacon en verre ambré 25g
10417692 1 g Flacon en verre ambré -
10014322 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10462464 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW04290EB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 25519-80-6
Formule moléculaire C12H16ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.716
Clé InChI NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
CID PubChem 2724437
Nom IUPAC chlorhydrate de phényl(pipéridin-4-yl)méthanone
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 225.72
Pourcentage de pureté 97%