Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenyl acetate |
| Note relative au nom | 97% |
| Couleur | Incolore à marron |
| Densité | 1.0700g/mL |
| Point d’ébullition | 196.0°C |
| Point d’éclair | 76°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3CO2C6H5 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phenyl acetate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.