Learn More
Acétate de phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10438110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10438110 5 g Flacon en verre 5g
10204770 100 g Flacon en verre 100g
15169183 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10438110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148770050
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-79-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-79-2
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00008699
Clé InChI IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
CID PubChem 31229
ChEBI CHEBI:8082
Nom IUPAC Acétate de phényle
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl acetate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à marron
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 196.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2C6H5
Indice de réfraction 1.5010 to 1.5030
Quantité 5 g
Beilstein 06,152
Fieser 01,829
Merck Index 15,7379
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 4g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,soluble in glacial acetic acid
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.