Learn More
Acétate de phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465137
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11465137 250 g 250g
11455137 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11465137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22561.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 122-79-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Phenyl acetate levels in urine are marker for the diagnosis of some forms of unipolar major depressive disorders. It undergoes Fries rearrangement to form a mixture of o- and p-hydroxyacetophenones which are useful intermediates in manufacture of pharmaceuticals. It is a metabolite of Phenylbutyrate (PB), useful in the treatment of neuroblastoma and lung cancer. An odorant found in strawberries, passion fruit and black tea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4 g/l à 20°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-79-2
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00008699
Clé InChI IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
CID PubChem 31229
ChEBI CHEBI:8082
Nom IUPAC Acétate de phényle
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Phenyl acetate
Densité 1.075
Point d’ébullition 195°C to 196°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.502
Quantité 250 g
Beilstein 636458
Merck Index 14,7267
Informations sur la solubilité Soluble in water (4g/L at 20°C).
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.