Learn More
Acétate de phényle, TRC
Code produit 30012151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012151 5 g 5g
30006126 25 g 25g
30005259 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3191505G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-79-2
Formule moléculaire C8 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Synonyme (Acetyloxy)benzene, Acetoxybenzene, NSC 27795, Phenol acetate, Phenyl acetate
Nom IUPAC Acétate de phényle
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid-phenyl ester
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Poids de la formule 136.0524