Learn More
Phenyl acrylate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31336820
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31336820 500 g
31333583 10 g
31319783 5 g
31327935 100 g
31328039 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31336820 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD147550500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
(Stabilized with BHT)
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl acrylate
CAS 937-41-7
Formule moléculaire C9H8O2
Numéro MDL MFCD00048145
Quantité 500 g
SMILES C=CC(OC1=CC=CC=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Pourcentage de pureté 97%