Learn More
Acrylate de phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382637 25 g 25g
11372637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11819.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 937-41-7 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Phenyl acrylate reacts with benzaldehyde to produce 2-(hydroxy-phenyl-methyl)-acrylic acid phenyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de phényle réagit avec le benzaldéhyde pour produire un ester de phényle d’acide acrylique-2 (hydroxy-phényl-méthyle).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker à 4°C. Garder le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 937-41-7
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD00048145
Clé InChI WRAQQYDMVSCOTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl acrylate, phenylacrylate, 2-propenoic acid, phenyl ester, phenol acrylate, phenyl-acrylate, acrylic acid phenyl ester, phenyl acrylate 5g, 2-propenoic acid,phenyl ester, acrylic acid phenyl ester, stabilized with bht
CID PubChem 61242
Nom IUPAC Phényl prop-2-énoate
SMILES C=CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl acrylate
Densité 1.076
Point d’ébullition 89°C to 90°C (12 mmHg)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 2041124
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 97%