Learn More
Benzoate de phényle, 99%
Code produit 10296110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10296110 100 g Flacon en plastique 100g
10592371 5 g Flacon en verre 5g
10695212 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10296110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162061000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 93-99-2 | C₁₃H₁₀O₂| 198,22 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-99-2
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00003072
Clé InChI FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid phenyl ester, diphenylcarboxylate, benzoic acid, phenyl ester, benzoic acid phenyl, phenylbenzoate, unii-b8a3wvz590, phenol, benzoate, dsstox_cid_28185, dsstox_rid_82744, dsstox_gsid_48210
CID PubChem 7169
ChEBI CHEBI:86919
Nom IUPAC benzoate de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl benzoate
Note relative au nom 99%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion 68.0°C to 70.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 298.0°C to 299.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CO2C6H5
Quantité 100 g
Beilstein 09, 116
Merck Index 15, 7388
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement