Learn More
Benzoate de phényle, 99%
Code produit 10592371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10592371 5 g Flacon en verre 5g
10296110 100 g Flacon en plastique 100g
10695212 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10592371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162060050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 93-99-2 | C₁₃H₁₀O₂| 198,22 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-99-2
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00003072
Clé InChI FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid phenyl ester, diphenylcarboxylate, benzoic acid, phenyl ester, benzoic acid phenyl, phenylbenzoate, unii-b8a3wvz590, phenol, benzoate, dsstox_cid_28185, dsstox_rid_82744, dsstox_gsid_48210
CID PubChem 7169
ChEBI CHEBI:86919
Nom IUPAC benzoate de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl benzoate
Note relative au nom 99%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion 68.0°C to 70.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 298.0°C to 299.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO2C6H5
Quantité 5 g
Beilstein 09, 116
Merck Index 15, 7388
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement