Learn More
Phenyl Benzoate, TRC
Code produit 30133830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133830 50 g 50g
30011838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133830 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33506050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-99-2
Formule moléculaire C13 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Synonyme Phenyl Benzoate, Benzoic acid, phenyl ester, Phenol, benzoate (7CI), NSC 37086, Phenoxy phenyl ketone, Phenyl benzoate, Phenyl ester benzoic acid
Nom IUPAC benzoate de phényle
SMILES O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl Benzoate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Poids de la formule 198.0681