Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyl bromoacetate |
| Point de fusion | 26°C to 33°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Densité | 1.508g/mL |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 215.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phenyl bromoacetate, 98%
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.