Learn More
Bromoacétate de phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416938 50 g 50g
15406938 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60464.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 620-72-4 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Phenyl bromoacetate may be employed as alkylation reagent in the preparation of 2-(phenoxycarbonyl)methyl triazoles. It may be used in the synthesis of the A-ring of cylindrospermopsin and in the synthesis of 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one3, 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-3-methyl-1,3-thiazolidin-4-one3, 3-ethyl-2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one3 and 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene] hydrazinyl}-3-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromoacétate de phényle peut être utilisé comme réactif d’alkylation dans la préparation des 2 triazoles de méthyle-(phénoxycarbonyl)méthyle. Il peut être utilisé dans la synthèse du cycle A de la nitrospermopsine et dans la synthèse du 2-(2-[1-(4-hydroxy-6-méthyl-2-oxo-2 H-pyran-3-yl)éthylidène]hydrazinyl}-1,3-thiazolidine-4-one3 , 2-(2-14hydroxy-6-méthyl-2-oxo-2 H-pyran-3-yl)éthylidène]hydrazinyl}-3-méthyl-1,3-thiazolidine-4-one3 , 3-éthyl-2-[2-[1-(4-hydroxy-6-méthyl-2-oxo-2 H-pyran-3-yl)éthylidène]hydrazinyl}-1,3-thiazolidine-4-one3 et 2--[2-1(4-hydroxy-6-méthyl-2-oxo-2 H-pyran-3-yl)éthylidène] hydrazinyl}-3-phényl-1,3-thiazolidone43 .
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther, insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-72-4
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00192391
Clé InChI UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, phenyl ester, bromoacetic acid phenyl ester, bromoacetic acid, phenyl ester, phenylbromessigester, phenyl bromoacetate #, acmc-209mzb, phenyl 2-bromanylethanoate, ksc352o8b
CID PubChem 564919
Nom IUPAC 2-bromoacétate de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl bromoacetate
Point de fusion 31°C to 33°C
Densité 1.508
Point d’ébullition 134°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire BrCH2CO2C6H5
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and ether,insoluble in water.
Poids de la formule 215.04
Pourcentage de pureté 98%