Learn More
γ-Phenyl-γ-butyrolactone, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10488320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10488320 5 g Flacon en verre -
10174380 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10488320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175210050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-76-0
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00005398
Clé InChI AEUULUMEYIPECD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gamma-phenyl-gamma-butyrolactone, 4-phenylbutanolide, 4-phenyl-4-butanolide, 4-phenylbutyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-phenyl, 5-phenyldihydrofuran-2 3h-one, 4-phenyl-4-hydroxybutanoic acid lactone, 4,5-dihydro-5-phenyl-2 3h-furanone, .gamma.-phenyl-.gamma.-butyrolactone, .gamma.-phenylbutyrolactone
CID PubChem 13884
Nom IUPAC 5-phenyloxolan-2-one
SMILES O=C1CCC(O1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau γ-Phenyl-γ-butyrolactone
Note relative au nom 97%
Point de fusion 36.0°C to 37.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 306.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5415 to 1.5435
Quantité 5 g
Beilstein 17,319
Gravité spécifique 1.15
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid After Melting