Learn More
Carbamate de phényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324384 25 g 25g
11314384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324384 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00944.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-46-8 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Phenyl carbamate, is used as various phenyl carbamate esters derived from amino acids, a dipeptide and amino acid esters and amides were prepared and assessed as potential prodrugs with the aim of protecting phenolic drugs against first-pass metabolism following per oral administration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbamate de phényle est utilisé sous la forme de divers esters de carbamate de phényle dérivés d’acides aminés, un dipeptide et des esters d’acides aminés et des amides ont été préparés et testés comme promédicaments potentiels dans le but de protéger les médicaments phénoliques contre l’effet de premier passage après l’administration orale.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-46-8
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD00007961
Clé InChI BSCCSDNZEIHXOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamic acid, phenyl ester, phenol carbamate, carbamic acid phenyl ester, unii-jkb257u27v, o-phenyl carbamate, ccris 5071, phenyl aminooate, mono-phenylcarbamate, mono-phenol carbamate, phenyl carbamate
CID PubChem 69322
Nom IUPAC carbamate de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl carbamate
Point de fusion 149°C to 152°C
Quantité 25 g
Beilstein 2042627
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté ≥98%