Learn More
Phényl chloroformate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444040 100 g 100g
11450443 250 g 250g
11458680 500 g 500g
11440443 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11444040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12618.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1885-14-9 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Phenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethyl methacrylate) and phenyl-(4-vinylphenyl) carbonate. It acts as a precursor of phenyl mixed anhydrides which are used in peptide coupling reactions. It serves as a dehydrating reagent for the conversion of primary amides to nitriles and an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformate de phényle est utilisé dans la synthèse du poly(2-(phénoxycarbonyloxy)méthacrylate d’éthyle) et du carbonate de phényl-(4-vinylphényl). Il agit comme précurseur d’anhydrides mélangés de phényl qui sont utilisés dans les réactions de couplage de peptides. Il sert de réactif déshydratant pour la conversion d’amides primaires en nitriles et d’intermédiaire dans la synthèse de produits pharmaceutiques et de carbamates.
Solubilité
Miscible avec le N,N-diméthylformamide.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases, alcools et amines. Hydrolyses dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1885-14-9
Formule moléculaire C7H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Numéro MDL MFCD00000637
Clé InChI AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
CID PubChem 15891
Nom IUPAC Carbonochloridate de phényle
SMILES ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl chloroformate
Point de fusion -38°C
Densité 1.246
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 100 g
Numéro UN UN2746
Beilstein 606778
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with N,N-dimethylformamide.
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl chloroformate