Learn More
Phényl chloroformate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11450443
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Unit Size:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11450443 250 g 250g
11444040 100 g 100g
11458680 500 g 500g
11440443 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11450443 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12618.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1885-14-9 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Phenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethyl methacrylate) and phenyl-(4-vinylphenyl) carbonate. It acts as a precursor of phenyl mixed anhydrides which are used in peptide coupling reactions. It serves as a dehydrating reagent for the conversion of primary amides to nitriles and an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformate de phényle est utilisé dans la synthèse du poly(2-(phénoxycarbonyloxy)méthacrylate d’éthyle) et du carbonate de phényl-(4-vinylphényl). Il agit comme précurseur d’anhydrides mélangés de phényl qui sont utilisés dans les réactions de couplage de peptides. Il sert de réactif déshydratant pour la conversion d’amides primaires en nitriles et d’intermédiaire dans la synthèse de produits pharmaceutiques et de carbamates.
Solubilité
Miscible avec le N,N-diméthylformamide.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases, alcools et amines. Hydrolyses dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1885-14-9
Formule moléculaire C7H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Numéro MDL MFCD00000637
Clé InChI AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
CID PubChem 15891
Nom IUPAC phenyl carbonochloridate
SMILES ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenyl chloroformate
Point de fusion -38°C
Densité 1.246
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 250 g
Numéro UN UN2746
Beilstein 606778
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with N,N-dimethylformamide.
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 99%