Learn More
Chloroformiate de phényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyl Chloroformate |
| CAS | 1885-14-9 |
| Formule moléculaire | C7H5ClO2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Carbonochloridic Acid Phenyl Ester, NSC 210946, Phenyl Carbonochloridate, Phenyl Chlorocarbonate, Phenyl Chloroformate, Phenylchloroformic Acid, Phenyloxycarbonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | ClC(=O)Oc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Carbonochloridate de phényle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.57 |
| Poids de la formule | 155.9978 |