Learn More
Chlorothionocarbonate de phényle, 99%
Code produit 11965731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11965731 25 g Flacon en verre 25g
10556413 1 g Flacon en verre 1g
10481061 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11965731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215490250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 1005-56-7 | C7H5ClOS | 172,63 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1005-56-7
Formule moléculaire C7H5ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 172.63
Numéro MDL MFCD00004920
Clé InChI KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenyl carbonochloridothioate, phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothioformate, phenyl chlorothioformate, phenyl thioxochloroformate, phenyl chlorothionocarbonate, phenoxythiocarbonyl chloride, chlorothioformic acid phenyl ester, o-phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothiocarbonate
CID PubChem 70498
Nom IUPAC phenyl chloromethanethioate
SMILES ClC(=S)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl chlorothionocarbonate
Couleur Jaune
Densité 1.2480g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 83.0°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC(S)OC6H5
Indice de réfraction 1.4795 to 1.4815
Quantité 25 g
Beilstein 06,III,609
Fieser 10,306
Gravité spécifique 1.248
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 172.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl chlorothionocarbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement