Learn More
Chlorothionoformate de phényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394314 25 g 25g
11374314 1 g 1g
11384314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394314 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00838.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1005-56-7 | C7H5ClOS | 172.63 g/mol
Phenyl chlorothionoformate has been used in stereo directed synthesis of optically active, (-)-mintlactone, synthesis of peptide α-thioesters having a variety of C-terminal amino acids, synthesis of scyllo-inositol derivatives, thionocarbonylation of unprotected thymine nucleosides, preparation of phenoxythiocarbonyl esters of protected ribonucleosides. It is also used as a reagent in the thionocarbonylation of unprotected thymine nucleosides. It forms phenoxythiocarbonyl esters of protected ribonucleosides which can be reduced by tributyltin hydride to deoxyribonucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorothionoformate de phényle a été utilisé dans la synthèse stéréo contrôlée de (-)-Mintlactone optiquement actif, la synthèse de peptides α ;-thioesters possédant une variété d’acides aminés C-terminaux, la synthèse de dérivés scyllo-inositol, la thionocarbonylation de nucléosides de thymine non protégés, la préparation d’esters phénoxythiocarbonyles de ribonucléosides protégés. Il est également utilisé comme réactif dans la thionocarbonylation des nucléosides de thymine non protégés. Il forme des esters phénoxythiocarbonyles de ribonucléosides protégés qui peuvent être réduits par l’hydrure de tributylétain en désoxyribonucléosides.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Humidité, sensible à la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1005-56-7
Formule moléculaire C7H5ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 172.63
Numéro MDL MFCD00004920
Clé InChI KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenyl carbonochloridothioate, phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothioformate, phenyl chlorothioformate, phenyl thioxochloroformate, phenyl chlorothionocarbonate, phenoxythiocarbonyl chloride, chlorothioformic acid phenyl ester, o-phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothiocarbonate
CID PubChem 70498
SMILES ClC(=S)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl chlorothionoformate
Densité 1.248
Point d’ébullition 81°C to 83°C (6 mmHg)
Point d’éclair 81°C (177°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.5804
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 774830
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC phenyl chloromethanethioate
Poids de la formule 172.63
Pourcentage de pureté ≥98%