Learn More
Chlorothionoformate de phényle, TRC
Code produit 30425356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425356 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31965010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl Chlorothionoformate
CAS 1005-56-7
Formule moléculaire C7H5ClOS
Quantité 10 g
Synonyme Carbonochloridothioic Acid O-Phenyl Ester, Chlorothioformic Acid O-Phenyl Ester, NSC 99103, O-Phenyl Carbonochloridothioate, O-Phenyl Chlorothiocarbonate, O-Phenyl Chlorothioformate, O-Phenyl Chlorothionoformate, Phenoxythiocarbonyl Chloride, Phenyl Chlorothiocarbonate, Phenyl Chlorothionoformate, Phenyl Thiochloroformate, Phenyl Thionochloroformate, Phenyl Thioxochloroformate
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClC(=S)Oc1ccccc1
Nom IUPAC Chlorométhanethioate d’o-phényle
Poids moléculaire (g/mol) 172.63
Poids de la formule 171.975