Learn More
Dichlorophosphatede phényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113520 25 g Flacon en verre 25g
10521554 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10113520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130480250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 770-12-7
Formule moléculaire C6H5Cl2O2P
Poids moléculaire (g/mol) 210.98
Numéro MDL MFCD00002067
Clé InChI TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
CID PubChem 13038
Nom IUPAC Dichlorophosphoryloxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl dichlorophosphate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -1°C
Couleur Brun à incolore
Densité 1.4120g/mL
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OP(O)Cl2
Indice de réfraction 1.5210 to 1.523
Quantité 25 g
Beilstein 06, 179
Fieser 01,847; 11,410; 12,384; 13,240; 15,146
Merck Index 15, 7394
Gravité spécifique 1.412
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 210.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide