Learn More
Dichlorophosphate de phényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyl Dichlorophosphate |
| CAS | 770-12-7 |
| Formule moléculaire | C6H5Cl2O2P |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Phosphorodichloridic Acid Phenyl Ester, Phenyl Phosphorodichloridate, Dichlorophenoxyphosphine Oxide, NSC 44412, Phenoxydichlorophosphine Oxide, Phenoxyphosphoryl Dichloride, Phenyl Dichlorophosphinate, Phenylphosphoric Dichloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | ClP(=O)(Cl)Oc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Dichlorophosphoryloxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.98 |
| Poids de la formule | 209.9404 |