Learn More
Disulfure de phényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15790819 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15790819 250 g Flacon en plastique 250g
10052050 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15790819 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173712500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 882-33-7 | C12H10S2 | 218.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 882-33-7
Formule moléculaire C12H10S2
Poids moléculaire (g/mol) 218.33
Numéro MDL MFCD00003065
Clé InChI GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
CID PubChem 13436
Nom IUPAC (phényldisulfanyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl disulfide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 58°C to 61°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 191°C to 192°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5S-)2
Quantité 250 g
Beilstein 06, 323
Fieser 05,276; 06,235; 08,210; 10,171; 11,220; 12,514; 13,156
Merck Index 15, 3355
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Poids de la formule 218.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin