Learn More
Éther phényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235420 500 g Flacon en verre 500g
10183903 100 g Flacon en verre 100g
10346920 1 kg Flacon en verre 1kg
10627753 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
11924711 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10235420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130605000
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-84-8
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00003034
Clé InChI USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
CID PubChem 7583
ChEBI CHEBI:39258
Nom IUPAC Phénoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl ether
Point de fusion 26.0°C to 30.0°C
Densité 1.0730g/mL
Point d’ébullition 259.0°C
Point d’éclair 115°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2O
Indice de réfraction 1.5795 to 1.5815
Quantité 500 g
Beilstein 06,146
Merck Index 15,3357
Gravité spécifique 1.073
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,glacial acetic acid
Viscosité 3.4909 mPa.s (28°C)
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.