Learn More
Éther phényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyl ether |
| Point de fusion | 26.0°C to 30.0°C |
| Densité | 1.0730g/mL |
| Point d’ébullition | 259.0°C |
| Point d’éclair | 115°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (C6H5)2O |
| Indice de réfraction | 1.5795 to 1.5815 |
| Quantité | 2.5 kg |
| Afficher plus |