Learn More
Éther phénylique, TRC
Code produit 30137006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137006 50 g 50g
30134831 100 g 100g
30011139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137006 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP32133050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-84-8
Formule moléculaire C12 H10 O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Synonyme Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide
Nom IUPAC Phénoxybenzène
SMILES O(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxydibenzene
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Poids de la formule 170.0732