Learn More
Formate de phényle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369973 5 g 5g
11379973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00289.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1864-94-4 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Phenyl formate is widely used in the palladium-catalyzed carbonylation of aryl, alkenyl and allyl halides. It is also used as a reagent for the formylation of amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formate de phényle est largement utilisé dans la carbonylation catalysée par le palladium des halogénures d’aryle, d’alcényle et d’allyle. Il est également utilisé comme réactif pour la formylation des amines.
Solubilité
Immiscible avec l’eau, l’alcool, l’éther et le benzène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1864-94-4
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.123
Numéro MDL MFCD00014126
Clé InChI GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formic acid phenyl ester, formic acid, phenyl ester, phocho, formic acid, phenylester, acmc-1box2, phenyl formate gc
CID PubChem 74626
Nom IUPAC phenyl formate
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl formate
Densité 1.09
Point d’ébullition 72°C to 74°C (13 mmHg)
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.512
Quantité 5 g
Beilstein 507113
Informations sur la solubilité Immiscible with water,alcohol,ether and benzene.
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 95%