Learn More
Isocyanate de phényle, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11491910
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11491910
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12808.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’isocyanate de phényle est utilisé avec la triéthylamine afin d’activer les groupes nitro pour subir une cycloaddition 1,3-dipolaire. Il est également utilisé dans la préparation de papier cellulose chimiquement modifié. En outre, il est utilisé dans la préparation de nanoplaquettes d’oxyde de graphène fonctionnalisées. De plus, il réagit avec l’alcool éthylique pour préparer l’alpha éthylique, le gamma-diphénylallophanate et une petite quantité de dimères d’isocyanate de phényle.
Solubilité
Miscible à l’éther.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’eau, l’humidité, les alcools, les amines, les bases fortes et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-71-9
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.123
Numéro MDL MFCD00001994
Clé InChI DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl isocyanate, phenylcarbimide, carbanil, phenyl carbonimide, benzene, isocyanato, phenylisocyanate, isocyanic acid, phenyl ester, mondur p, phnco, fenylisokyanat
CID PubChem 7672
ChEBI CHEBI:53806
Nom IUPAC isocyanatobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl isocyanate
Point de fusion -33°C
Densité 1.094
Point d’ébullition 62°C to 64°C (11 mmHg)
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.536
Quantité 5 g
Numéro UN UN2487
Beilstein 471391
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7296
Informations sur la solubilité Miscible with ether.
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté ≥98%