Learn More
Isothiocyanate de phényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464673 500 g 500g
11414040 5 g 5g
11454673 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464673 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11596.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135.18 g/mol
Phenyl isothiocyanate acts as a derivatizing reagent for primary and secondary amines. It is used in sequencing peptides by Edman degradation and in amino acid analyses by HPLC. It is used for derivatizing N-terminal amino acids of proteins for automated sequential analysis. It is a synthon for dithiadiazafulvalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de phényle est un réactif de dérivatisation pour les amines primaires et secondaires. Il est utilisé dans le séquençage des peptides par dégradation d’Edman et dans l’analyse des acides aminés par HPLC. Il permet la dérivatisation des acides aminés N-terminaux des protéines pour l’analyse séquentielle automatisée. C’est un synthon pour les dithiadiazafulvalènes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-72-0
Formule moléculaire C7H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 135.18
Numéro MDL MFCD00004798
Clé InChI QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
CID PubChem 7673
ChEBI CHEBI:85103
Nom IUPAC isothiocyanatobenzène
SMILES S=C=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl isothiocyanate
Point de fusion -21°C
Densité 1.131
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.65
Quantité 500 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 471392
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7297
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 135.19
Pourcentage de pureté 97%