Learn More
Phényl isothiocyanate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245780 500 g Flacon en verre 500g
10503911 100 g Flacon en verre 100g
11925731 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10245780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160975000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-72-0
Formule moléculaire C7H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 135.18
Numéro MDL MFCD00004798
Clé InChI QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
CID PubChem 7673
ChEBI CHEBI:85103
Nom IUPAC isothiocyanatobenzene
SMILES S=C=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl isothiocyanate
Point de fusion -21.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1288g/mL
Point d’ébullition 221.0°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NCS
Indice de réfraction 1.6490 to 1.6510
Quantité 500 g
Beilstein 12,453
Fieser 01,844; 02,323
Merck Index 15,7408
Gravité spécifique 1.1288
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Viscosité 1.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 135.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide