Learn More
Alfa Aesar™ Méthacrylate de phényle, 95 %, stab.
Code produit 11358535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358535 25 g 25g
11348535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358535 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L11978.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Applications
Le méthacrylate de phényle est utilisé comme résine acrylique thermodurcie, agent de finition en fibre et comonomères de lentille en résine.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2177-70-0
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00048117
Clé InChI QIWKUEJZZCOPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl methacrylate, phenylmethacrylate, methacrylic acid, phenyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, phenyl ester, acmc-20ajx1, phenyl 2-methylacrylate #, methacrylic acid phenyl ester, phenyl methacrylate stabilized with bht
CID PubChem 75121
Nom IUPAC phényl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl methacrylate
Note relative au nom stabilized
Densité 1.052
Point d’ébullition 115°C to 116°C (10 mmHg)
Point d’éclair 60°C (140°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1907503
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 95%