Learn More
Phényl p-tolyl sulfone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392026 10 g 10g
11302036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03128.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 640-57-3 | C13H12O2S | 232.297 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 640-57-3
Formule moléculaire C13H12O2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.297
Numéro MDL MFCD00025038
Clé InChI YBRXHRWLEFCFEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl p-tolyl sulfone, sulfone, phenyl p-tolyl, 4-methylphenyl phenyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-phenylsulfonyl, 1-methyl-4-phenylsulfonyl benzene, 4-methyldiphenylsulfone, p-tolyl phenyl sulfone, p-phenylsulphonyl toluene, 1-benzenesulfonyl-4-methylbenzene, 1-benzenesulfonyl-4-methyl-benzene
CID PubChem 69497
Nom IUPAC 1-(benzènesulfonyl)-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl p-tolyl sulfone
Point de fusion 125°C to 129°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 1872872
Poids de la formule 232.3
Pourcentage de pureté ≥98%