Learn More
Pentanoate de phényle, TRC
Code produit 30428604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30428604 1 g
30417966 5 g
30416558 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428604 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3078861G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20115-23-5
Formule moléculaire C11 H14 O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.228
Nom IUPAC Pentanoate de phényle
SMILES CCCCC(=O)Oc1ccccc1
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenyl Pentanoate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-11(12)13-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Poids de la formule 178.099