Learn More
Phénylphosphate disode hydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenyl phosphate disodium hydrate |
| CAS | 3279-54-7 |
| Formule moléculaire | C6H5Na2O4P . 2(H2O) |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Disodiumphenylphosphate,dihyy, Phosphoric acid, monophenylester, disodium salt, Disodium phenyl-(o)-phosphate, Di-sodium phenyl phosphate dihydrate, Disodium phenylphosphate, Phenylphosphoric acid disodium salt, Phenyl phosphate disodium salt, Phenyl disodium phosphate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7O4P.2Na/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])Oc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | disodium ; Phényle phosphate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 218.05 |
| Poids de la formule | 217.9721 |