Learn More
Phosphate de phényle, sel disodique dihydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10184690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10184690 10 g Flacon en verre 10g
10318350 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10184690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211830100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Phosphate de phényle, sel disodique dihydraté, 98 %, C6H5Na2O4P.2H2O, numéro CAS-66778-08-3, sodiumphénylphosphatedibasicdihydraté, 10 g, blanc, 221-917-4, 254,09, HYGROSCOPIQUE, UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N, authentique, phosphate dihydrogène de phényle ; sodium ; dihydraté, C6H5OP(O)(ONa)2.2H2O, > 300,0°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66778-08-3
Formule moléculaire C6H5Na2O42H2O
Poids moléculaire (g/mol) 254.09
Numéro MDL MFCD00149080
Clé InChI UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate
CID PubChem 131883070
Nom IUPAC phopshate dihydrogène de phényle ; sodium ; dihydraté
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OP(O)(ONa)2·2H2O
Quantité 10 g
Merck Index 14, 3357
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform,insoluble in acetone and ether
Poids de la formule 254.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide