Learn More
Éther phényle propargyle, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10448243 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10448243 25 mL Flacon en verre 25mL
10173803 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10448243 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392730250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13610-02-1
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00048107
Clé InChI AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
CID PubChem 83613
Nom IUPAC (prop-2-yn-1-yloxy)benzene
SMILES C#CCOC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl propargyl ether
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 89.0°C to 90.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OCH2CCH
Indice de réfraction 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589nm)
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.03
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl propargyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.