Learn More
Éther phényle propargyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493817 5 g 5g
11483817 1 g 1g
11403827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18272.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132.16 g/mol
Phenyl propargyl ether is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘éther de phényl-propargyl est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (1,0 g/l à 25°C).
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13610-02-1
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00048107
Clé InChI AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
CID PubChem 83613
Nom IUPAC Prop-2-ynoxybenzène
SMILES C#CCOC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl propargyl ether
Densité 1.03
Point d’ébullition 89°C to 90°C (14 mmHg)
Point d’éclair 76°C (169°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire C6H5OCH2C≡CH
Indice de réfraction 1.533
Quantité 5 g
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (1.0g/L at 25°C).
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté ≥98%