Learn More
phényl(pyridin-4-yl)méthyl 4-méthyl-2-(pyrimidin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | phenyl(pyridin-4-yl)methyl 4-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| CAS | 1281055-79-5 |
| Formule moléculaire | C21H16N4O2S |
| Quantité | 10 mg |
| SMILES | Cc1nc(sc1C(=O)OC(c2ccccc2)c3ccncc3)c4ncccn4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 388.45 |
| Poids de la formule | 388.0994 |