Learn More
Salicylate de phényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409157 100 g 100g
11419157 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20686.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-55-8 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Phenyl salicylate is used in the production of polymers, lacquers, adhesives, waxes and polishes. It acts as an antiseptic and mild analgesic. It is also used in the prevention of sunburn. It reacts with o-toluidine in 1,2,4-trichlorobenzene to give the corresponding amide o-Salicylotoluide. Further, it is involved in the study to check the effect on crystal size with cooling rate in the laboratory. In addition to this, it is used in veterinary medicine and also employed for coating pills, in which the medicine is intended for enteric release salol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le salicylate de phényle est utilisé dans la production de polymères, de laques, d’adhésifs, de cires et de vernis. Il agit comme un analgésique antiseptique et léger. Il est également utilisé dans la prévention des coups de soleil. Il réagit avec l’o-toluidine dans le 1,2,4-trichlorobenzène pour donner l’amide o-salicylotoluide correspondant. De plus, il participe à l’étude pour vérifier l’effet sur la taille des cristaux avec un taux de refroidissement en laboratoire. En outre, il est utilisé en médecine vétérinaire et également pour le revêtement de pilules, dans lesquelles le médicament est destiné au salol à libération entérique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le chloroforme, la térébenthine, l’acétone et le benzène. Peu soluble dans le chloroforme-benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les oxydants forts, les acides forts et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-55-8
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00002213
Clé InChI ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
CID PubChem 8361
ChEBI CHEBI:34918
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl salicylate
Point de fusion 41°C to 45°C
Point d’ébullition 172°C to 174°C (12 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Quantité 100 g
Beilstein 393969
Merck Index 14,7310
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,chloroform,turpentine,acetone and benzene. Sparingly soluble in chloroformbenzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl salicylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl salicylate