Learn More
Salicylate de phényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10647522 1 kg Flacon en verre 1kg
10552761 250 g Flacon en verre 250g
11945091 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10647522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165080010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Salicylate de phényle, 99 %, C13H10O3, numéro CAS-118-55-8, salol, salphényle, salicylate de phényle, 2-phénoxycarbonylphénol, acide salicylique, ester phényle, acide benzoïque, 2-hydroxy-, ester phényle, phényl-2-hydroxybenzoate, musol, salicylate de phénol, ester phényl d’acide 2-hydroxybenzoïque, 250 g, 98,5 % min. (GC)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-55-8
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Clé InChI ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
CID PubChem 8361
ChEBI CHEBI:34918
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl salicylate
Point de fusion 40.0°C to 44.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 172.0°C to 173.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(HO)C6H4CO2C6H5
Quantité 1 kg
Beilstein 10,76
Merck Index 15,742
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1% (25°C). Other solubilities: 1g/1.5mL benzene- 1g/5mL amyl alcohol,53g/100g abs.ethanol-470g/100g ethylacetate (25 c),620g/100g methylethylketone-460g/100g toluene(25 c,soluble in chloroform,acetone,ether and oils,s
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl salicylate