Learn More
Salicylate de phényle, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10020290 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10020290 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10020290 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/2840/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 118-55-8
Point de fusion 40°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 172°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C13H10O3
Numéro MDL 2213
Quantité 250 g
Synonyme phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
Clé InChI ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de phényle
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
CID PubChem 8361
ChEBI CHEBI:34918
Poids de la formule 214.22g/mol
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl salicylate