Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie à débit rapide Phenyl Sepharose™ 6
Code produit 10505210 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
200 ml
Type de produit:
Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (HS)
Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (LS)
Conditionnement:
1 pièce
200mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit unitSize
10505210 200 ml Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (LS) -
10343340 200 ml Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (HS) 200mL
10231400 25 ml Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (LS) 1 pièce
10348259 25 ml Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (HS) 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10505210 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17096505
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour la capture et la purification intermédiaire nécessitant une hydrophobicité faible à moyenne
  • Matrice de base dérivatisée via des liaisons d’éther chimiquement stables et non chargées
  • Deux niveaux de substitution permettent de trouver une sélectivité optimale et une capacité de liaison pour une application donnée
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique
  • Milieux de chromatographie par interaction hydrophobe (HIC) composés de billes d’agarose réticulées à 6 %, modifiées avec des groupes phényl aromatiques standard via des liaisons éther non chargées et chimiquement stables
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats préemballés pratiques pour un développement facile de la mise à l’échelle et des procédés
  • Le degré de substitution pour les milieux à faible HIC est∽ 25 μmol de phényle/mL de gel
  • Le degré de substitution pour les milieux à haut sub HIC est∽ 40 mol μde phényle/mL de gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 ml
À utiliser avec (application) Pour la capture et la purification intermédiaire nécessitant une hydrophobicité faible à moyenne
Type de produit Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (LS)
Débit 200 à 400°cm/h
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 13
Type de ligand Phényl
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub), 200 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol