Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie à débit rapide Phenyl Sepharose™ 6
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
200 ml
Type de produit:
Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (HS)
Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (LS)
Conditionnement:
1 pièce
200mL
25mL
Description
- Matrice de base dérivatisée via des liaisons d'éther chimiquement stables et non chargées
- Deux niveaux de substitution permettent de trouver une sélectivité optimale et une capacité de liaison pour une application donnée
- La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique
- Milieux de chromatographie par interaction hydrophobe (HIC) composés de billes d'agarose réticulées à 6 %, modifiées avec des groupes phényl aromatiques standard via des liaisons éther non chargées et chimiquement stables
- Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
- Le degré de substitution pour les milieux sous-HIC bas est de ∽25 μmol de phényl/ml de gel
- Le degré de substitution pour les milieux sous-HIC élevés est de ∽40 μmol de phényl/ml de gel
Spécification
Spécification
| Quantité | 200 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour la capture et la purification intermédiaire nécessitant une hydrophobicité faible à moyenne |
| Type de produit | Milieu à débit rapide Phenyl Sepharose 6 (LS) |
| Débit | 200 à 400°cm/h |
| Matrice | 6°% d’agarose réticulé |
| Plage de pH | 3 à 13 |
| Type de ligand | Phényl |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub), 200 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol