Learn More
Cytiva Gel Phenyl Sepharose™ CL-4B
Code produit 11534945 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11534945 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11534945 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17081001
 Article restreint
En stock
Pour la purification et le fractionnement de l’immunoglobuline ainsi que pour les procédures d’immunoprécipitation
  • Forte liaison de l’IgG à la région Fc
  • Excellent pour la purification d’anticorps polyclonaux
  • Haute capacité : 20 mg d’igG humaine/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Phenyl Sepharose CL-4 B
Débit lt; 150 cm/h
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie d’interaction hydrophobe
Quantité 200 ml
Type de ligand Phényl
Granulométrie 45 μm-165 μm
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose réticulé à 4°%
Conditions de stockage 4deg;C à 30deg;C, 20 % d’éthanol ou NaOH 0,1 M
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl Sepharose CL-4B, 200 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol