Learn More
Cytiva Milieux haute performance Phenyl Sepharose™
Code produit 10668502 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10668502 75 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10668502 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17108201
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour les étapes de purification intermédiaire et de polissage
  • Milieux de chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC) composés de billes d’agarose fortement réticulées avec des groupes fonctionnels de phényle aromatique
  • Haute résolution grâce à une taille de microbilles inférieure à 34 μm
  • Stabilité chimique pour une CIP et désinfection efficace
  • Disponibles en colonnes préconditionnées telles que les formats HiPrep™, HiScreen™ et HiTrap™ Plus Laboratory et BioProcess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 75 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 1 M de NaOH, 1 M acide acétique, 30 % d’acétonitrile, 70 % d’éthanol, 30 % d’isopropanol, 6 M de chlorhydrate de guanidine, 8 M d’urée, 3 M de sulfate d’ammonium, détergents ioniques, détergents non ioniques, solvants organiques polaires, 2 % de sulfate de dodéctyl de sodium
À utiliser avec (application) Pour les applications de purification intermédiaire et de polissage
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu haute performance Phenyl Sepharose
Débit 100 à 200 cm/μh
Granulométrie 24 à 44 μm
Hauteur (impériale) du lit 11,8 in
Hauteur (métrique) du lit 30 cm
Pression max. 300 kPa
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 13
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Phényl
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl Sepharose High Performance
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.