Learn More
Sulfure de phényle 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10193130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10193130 25 mL Flacon en verre 25mL
10591951 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10193130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130950250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-66-2
Formule moléculaire C12H10S
Poids moléculaire (g/mol) 186.27
Numéro MDL MFCD00003064
Clé InChI LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
CID PubChem 8766
ChEBI CHEBI:38959
Nom IUPAC phénylsulfanylbenzène
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl sulfide
Note relative au nom 99%
Point de fusion -40°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 296°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2S
Indice de réfraction 1.6317 to 1.6337
Quantité 25 mL
Beilstein 06, 299
Fieser 06,241
Merck Index 15, 3371
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot alcohol,miscible with benzene,ether and carbon disulfide
Poids de la formule 186.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl sulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.