Learn More
Phénylsulfone, 97%
Code produit 10705611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10705611 5 g Flacon en verre -
10715611 250 g Flacon en plastique 250g
10061350 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10705611 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130960050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS : 127-63-9 | C12H10O2S | 218,27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-63-9
Formule moléculaire C12H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.27
Numéro MDL MFCD00007548
Clé InChI KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
CID PubChem 31386
ChEBI CHEBI:78360
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl sulfone
Note relative au nom 97%
Point de fusion 125.0°C to 129.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 379.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2SO2
Quantité 5 g
Beilstein 06, 300
Merck Index 15, 3372
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water,soluble in hot alcohol and benzene
Nom IUPAC Benzènesulfonylbenzène
Poids de la formule 218.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenyl sulfone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO– À des fins de recherche uniquement